Nile red solution dans le DMSO
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
600055-1
CAYM600055-1EA 208 EUR InStock
CAYM600055-1
Nile red solution dans le DMSO
Nile red
Cell-based working solution prepared by dilution of the Nile red stock solution 1:1000 in the assay buffer.
  • Mix to make sure no particles or flakes remain
  • Tested and formulated for lipid droplets fluorescence assay kits
Designed for applications in angiogenesis, apoptosis and cancer research.
Attention: Not perform as described if used with other assay reagents or protocols − Not for human or veterinary use.
Formule: C₂₀H₁₈N₂O₂
Numéro MDL: MFCD00011639
Numéro CAS: 7385-67-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité