Hemoglobin standard
Fournisseur: Cayman Chemical
700543-1
CAYM700543-1EA 29.7 EUR InStock
CAYM700543-1
Hemoglobin standard
Étalons Étalons biologiques
Ready for use with colorimetric assay kit. This vial contains solution of 500 µM heme.
Stability: ≥1 year at 4 °C.
Attention: For laboratory use only. Not for human or veterinary use.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité