Thioglycerol standard, 10 mM
Fournisseur: Cayman Chemical
700643-100
CAYM700643-100EA 104 EUR InStock
CAYM700643-100
Thioglycerol standard, 10 mM
Étalons Étalons organiques
The standard is 'ready to use' to prepare the standard curve in the lipase activity assay kit.
The vial contains 100 µl of 10 mM 1-thioglycerol.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité