DCPIP assay reagent
Fournisseur: Cayman Chemical
700942-700
CAYM700942-700EA 43.9 EUR InStock
CAYM700942-700
DCPIP assay reagent
Tests Tests ELISA
The vial contains 700 μg of 2,6-dichlorophenolindophenol (DCPIP) assay reagent dissolved in UltraPure water. Thaw the reagent prior to use in the MitoCheck® Complex II Activity Assay Kit.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité