L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Fournisseur: Cayman Chemical
703216-1
CAYM703216-1EA 82.6 EUR InStock
CAYM703216-1
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
L(-)-Glutathion (forme oxydée)
Formule: C₂₀H₃₂N₆O₁₂S₂
Point de fusion: 185 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00063106
Numéro CAS: 27025-41-8
EINECS: 248-170-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité