Potassium hydroxyde
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
760115-1
CAYM760115-1EA 25.8 EUR InStock
CAYM760115-1
Potassium hydroxyde
Potassium hydroxyde
Formule: KOH
Point d'ébullition: 1320 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 360 °C
Densité: 2.04 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003553
Numéro CAS: 1310-58-3
EINECS: 215-181-3
ONU: 1813
ADR: 8,II
ATTEINDRE: 01-2119487136-33
Merck Index: 12,07806
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité