Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
760912-1
CAYM760912-1EA 18.1 EUR InStock
CAYM760912-1
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Acide 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoïque) (Réactif de Ellman)
Formule: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Point de fusion: 240…244 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007140
Numéro CAS: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité