Sodium hydroxyde 2.8 mol/l (2.8 N) en solution aqueuse
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
Synonyms: Caustic soda
780068-1
CAYM780068-1EA 31 EUR InStock
CAYM780068-1
Sodium hydroxyde 2.8 mol/l (2.8 N) en solution aqueuse
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Point d'ébullition: 109 °C (1013 hPa)
Densité: ≤1.11 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité