Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine

Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: 6-Aminoisocytosin, 2,4-Diamino-6-pyrimidinol, 2,4-Diaminopyrimidin-6-ol

81260-1
CAYM81260-1EA 45.2 EUR InStock
CAYM81260-1
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine
2,4-Diamino-6-hydroxypyrimidine


Formule: C₄H₆N₄O
MW: 126,12 g/mol
Point d'ébullition: 373 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 285…286 °C
Numéro MDL: MFCD00006098
Numéro CAS: 56-06-4
EINECS: 200-254-4
Merck Index: 13,03001
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité