Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide stéarique

Fournisseur: Cayman Chemical

90320-10
CAYM90320-10EA 489 EUR InStock
CAYM90320-10
Acide stéarique
Acide stéarique


Formule: C₁₈H₃₆O₂
Point d'ébullition: 361 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 67 °C
Densité: 0.94 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 196 °C (closed cup)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002752
Numéro CAS: 57-11-4
EINECS: 200-313-4
Merck Index: 13,08882
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b000f914d1ecf0e3b0d3bc79cd318f3c7842831d&vid=653bc78ab437ef4ae121bca52e119f41f990290e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité