Gas Chromatograph with FID (GC-FID)
Fournisseur: LUCIDITY
928270-240
CCDL928270-240EA 18100 EUR InStock
CCDL928270-240
Gas Chromatograph with FID (GC-FID)
Systèmes de chromatographie Chromatographes en phase gazeuse
Compact, economical, fully functional gas chromatograph.
  • Lucidity quick column change for quick and easy column installation
  • Equipped with a split/splitless injection port
  • Contains a very small oven which allows for rapid heating and cooling
  • Intuitive Lucidity Software included with purchase of instrument
  • Instrument changes color to indicate status
  • Self-installable and ease of use design
  • Low power consumption
The Lucidity GC has one of the smallest footprints of any fully functional GC-FID. Changing GC columns in the Lucidity GC is as simple asMore Product Information
Core instrument
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Gas chromatograph with FID 1 CCDL928270-240
Additional instruments
Collapse All
Désignation Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Organizer and storage unit for Lucidity GC-FID columns 1 CCDLNP-1407
Hydrogen and high purity air generator for the Lucidity GC-FID, 266,7×457,2×317,5 mm 1 CCDL928276
Lucidity Gas chromatograph autosampler 1 CCDL928272
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité