Burn gel dressing/face mask
Fournisseur: ORKLA CARE
51011014
CEDE51011014EA 0 EUR InStock
CEDE51011014
Burn gel dressing/face mask
Matériel de premiers secours Soins anti-brûlures
Large burn gel dressing provides rapid cooling and effective pain relief for first and second degree burns.
  • Sterile dressing prevents injury from penetrating deeper into skin
  • Cold reduces pain and swelling
  • Can also be used as a face mask
  • Easy to use with clear instructions
Suitable for burns on larger areas such as legs, arms, or chest. For use as a face mask, simply tear off the parts of the dressing in the pre-cut holes for eyes, nose and mouth.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité