Sterile burn gel dressing
Fournisseur: ORKLA CARE
51011015
CEDE51011015EA 92.9 EUR InStock
CEDE51011015
Sterile burn gel dressing
Matériel de premiers secours Soins anti-brûlures
Burn gel dressing provides rapid cooling and effective pain relief for first and second degree burns.
  • Sterile dressing prevents injury from penetrating deeper into skin
  • Cold reduces pain and swelling
  • Shelf life of 5 years
Easy to use with clear instructions. Suitable for use on burns up to 20x20 cm. For larger areas use several dressings.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité