Torque Wrench
Fournisseur: CEM
514140
CEMA514140EA 0 EUR InStock
CEMA514140
Torque Wrench
Clés à molette
Torque wrench, for use with all EasyPrep Vessels.
All wrenches are calibrated, preset and wrapped with acid resistant chemical coating for optimum vessel performance, repeatability and longevity.
Using a non-calibrated wrench may lead to poor results, reduce vessel longevity and corrosion of the wrench.
Informations de commande: Wrench does not come with the required socket, can be ordered separately.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité