Folding tray, PVC
Fournisseur: CEMO GMBH
10183
CEMG10183EA 126 EUR InStock
CEMG10183
Folding tray, PVC
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux et récipients de laboratoire
This folding collection tray with built-in reinforcement plates and its extremely flat design helps to be transported in any vehicle. It is ideally suited for transporting hazardous materials on construction, agricultural and forestry machines.
  • Low space requirement when unfolded (only 25 mm height)
  • Quick assembly with Velcro fasteners
  • Absolutely impervious to liquid
  • Resistant to many chemicals and oils
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité