L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Small containers and collection trays
Fournisseur: CEMO
8076 8077 7872
CEMG8076EA 198 EUR InStock
CEMG8076 CEMG8077 CEMG7872
Small containers and collection trays
Plateaux/Récipients/Pots Plateaux de déversements
These small containers and collection trays can be used to carry and store water-polluting substances such as cleaning agents, pesticides, used oil filters, oil-coated machine components.
  • Made of PE
  • With general construction inspection approval
  • Collection tray can be removed for cleaning
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité