Drum filling station
Fournisseur: CEMO GMBH
8674
CEMG8674EA 579 EUR InStock
CEMG8674
Drum filling station
Stockage des fûts
This filling station is suitable as a storage and filling station for two 200 L barrels and with additional drum pallet for four 200 L drums.
  • Made from high-quality polyethylene
  • High chemical resistance
  • Can be driven under
  • Collection volume: 450 L
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité