Forestry safety helmet, Concept Forestry Kit
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S25CEF
CENUS25CEFEA 0 EUR InStock
CENUS25CEF
Forestry safety helmet, Concept Forestry Kit
Casques Casques de sécurité
Light, strong and comfortable ABS helmet (S09OF), complete with forestry mesh visor (S59) and ABS earmuffs (S41C).
  • Helmet compatible with range of face and hearing accessories
  • Vented helmet at crown and rear of shell, full peak
  • Internal card holder in helmet for identification or medical information
  • 6 point terylene webbing helmet cradle
  • LDPE helmet headband with sweatband
Size: 510 to 630 mm (helmet), 170 mm (visor)
Colour: Orange (helmet), black (mesh visor), orange (earmuffs)
Weight: 305 g (helmet)
SNR: 25 dB
Certifications: EN 397:2012+A1:2012 (helmet), EN 50365:2002 (electrically insulating helmets for use on low voltage installations (1000V a.c.)), EN 352-3:2002 (earmuffs), EN 1731:1997 (forestry visor); ANSI/ISEA Z89.1-2009 Type 1 Class C
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité