Welding face shield
Fournisseur: CENTURION SAFETY PRODUCTS
S903NCE
CENUS903NCEEA 147 EUR InStock
CENUS903NCE
Welding face shield
Écrans de protection
This lightweight helmet-mounted welding shield is highly impact resistant.
  • Shield is made of robust Polyamide PA6 (Nylon)
  • Supplied with Polycarbonate chipping lens
  • Compatible with all Centurion helmets except for the Spartan helmet
Window: 110×90 mm
Certifications: EN 175
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité