Eau, AR® ACS, déionisé, Macron Fine Chemicals™
Fournisseur: Avantor Performance Materials
Management of Change (MOC) category = NI
CH453-09EA 230.02 EUR InStock
CH453-09
Eau, AR® ACS, déionisé, Macron Fine Chemicals™
Eau
Distilled water quality, deionised water.
Formule: H₂O
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
EINECS: 231-791-2
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Chloride (Cl) ≤0.4 ppm
ACS - Electrical Resistivity at 25°C (Mohm.cm) ≥0.5
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.01 ppm
ACS - Nitrate (NO₃) ≤0.4 ppm
ACS - Phosphate (PO₄) ≤1.0 ppm
ACS - Residue after Evaporation ≤0.0002 %
ACS - Silicate (as SiO₂) ≤0.01 ppm
ACS - Specific Conductance at 25°C. (/uohms⁻¹ cm⁻¹) ≤2.0
ACS - Substances Reducing Permanganate Passes Test
ACS - Sulfate (SO₄) ≤1.0 ppm
Appearance (clear, colorless liquid)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité