Alkaline detergent, RBS A 285 SOLID PF
Fournisseur: CHEMICAL-PRODUCTS
RBSA285SOLIDPF
CHEPRBSA285SOLIDPFEA 81 EUR InStock
CHEPRBSA285SOLIDPF
Alkaline detergent, RBS A 285 SOLID PF
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
High performance alkaline detergent in powder form for use in washing machine - labwashers.
  • Phosphate-free
  • High detergency power
  • Low working concentration
RBS A 285 SOLID PF is recommended for cleaning glassware and laboratory equipment in automatic washing machine - labwashers having dispensing compartment for powdered detergent. It efficiently removes organic and biological residues, distilation residues etc.
Informations de commande: Available in box of 2 × 4,5 kg. Please contact Avantor for details.
Attention: Not recommended for use on white metals.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité