Neutralizing agent, RBS NA 2
Fournisseur: CHEMICAL-PRODUCTS
RBSNA2
CHEPRBSNA2EA 97.5 EUR InStock
CHEPRBSNA2
Neutralizing agent, RBS NA 2
Produits nettoyants Détergents et Nettoyants de Surfaces
Improves the cleaning results in washing machines - labwashers.
  • Concentrated solution
  • Surfactant-free
  • Based on phosphoric acid
RBS NA 2 solution allows neutralisation and removal of residual alkaline traces and mineral salts from the cleaned items and the internal components of the washing machine. Can also be used in the pre-wash cycle in case of heavy residues.
Informations de commande: Available in box of 4 x 5 litres.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité