Visual comparator test kits, dissolved oxygen by rhodazine method, CHEMets
Fournisseur: CHEMetrics
R-7540
CHETR-7540EA 177 EUR InStock
CHETR-7540
Visual comparator test kits, dissolved oxygen by rhodazine method, CHEMets
Kits de tests environnementaux
Test kits for boiler waters and applications requiring trace levels of D.O.
  • Rhodazine D method
  • Salinity, dissolved gas, hydrazine and sulfite do not interfere
Information de livraison: Kit comes in a plastic case and contains everything needed to perform 30 tests: Refill, Comparator, adhesive mounting clamp, permanent mounting clamp, sampling tube, instructions, and MSDS.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité