Labels, cryo and freezer, laser, long term storage
Fournisseur: CILS INTERNATIONAL
9100LTS
CILS9100LTSEA 462 EUR InStock
CILS9100LTS
Labels, cryo and freezer, laser, long term storage
Étiquettes
These white polyester laser labels are ideal for transportation of glass and polypropylene centrifuge tubes on dry ice at –80 °C and for long term storage.
  • Permanent solvent acrylic adhesive
  • Matt finish for laser printing
  • Hand writable with a ballpoint pen
  • Temperature range: –196 to +150 °C
Tested for thermal shock (–80 to +100 °C, 10 cycles), liquid nitrogen cycling (–196 °C to room temp, 5 cycles), liquid nitrogen exposure (240 hrs –196 °C to room temperature). All passed with no delamination.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité