SOLUTION MULTIELEMENTAIRE DE 21 COMPOSES DANS HNO3 5% Ag 25mg/l Al 200mg/l B 10mg/l Ba 50mg/l Cd 10mg/l Co 10mg/l Cr 10mg/l Cu 100mg/l Fe 400mg/l Mn 50mg/l Mo 10mg/l Ni 10mg/l Pb 50mg/l Si 250mg/l Sn 50mg/l V 10mg/l Z 1 * 500 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
SOLUTION MULTIELEMENTAIRE DE 21 COMPOSES DANS HNO3 5% Ag 25mg/l Al 200mg/l B 10mg/l Ba 50mg/l Cd 10mg/l Co 10mg/l Cr 10mg/l Cu 100mg/l Fe 400mg/l Mn 50mg/l Mo 10mg/l Ni 10mg/l Pb 50mg/l Si 250mg/l Sn 50mg/l V 10mg/l Z 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SOLUTION MULTIELEMENTAIRE DE 21 COMPOSES DANS HNO3 5% Ag 25mg/l Al 200mg/l B 10mg/l Ba 50mg/l Cd 10mg/l Co 10mg/l Cr 10mg/l Cu 100mg/l Fe 400mg/l Mn 50mg/l Mo 10mg/l Ni 10mg/l Pb 50mg/l Si 250mg/l Sn 50mg/l V 10mg/l Z 1 * 500 mL CMPL22FA.25.5N.L5 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou