9 COMPOSES A 1 G/L CHAQUE DANS ISO-OCTANE (Ampoules de 5 ml ) n-Pentane [CAS:109-66-0] n-Hexane [CAS:110-54-3] n-Heptane [CAS:142-82-5] n-Octane [CAS:111-65-9] Cyclohexane [CAS:110-82-7] Isopropylbenzene [CAS:98-82-8] Dipentene [CAS:138 N 1 * 1 Ampoul
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
9 COMPOSES A 1 G/L CHAQUE DANS ISO-OCTANE (Ampoules de 5 ml ) n-Pentane [CAS:109-66-0] n-Hexane [CAS:110-54-3] n-Heptane [CAS:142-82-5] n-Octane [CAS:111-65-9] Cyclohexane [CAS:110-82-7] Isopropylbenzene [CAS:98-82-8] Dipentene [CAS:138 N 1 * 1 Ampoul
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
9 COMPOSES A 1 G/L CHAQUE DANS ISO-OCTANE (Ampoules de 5 ml ) n-Pentane [CAS:109-66-0] n-Hexane [CAS:110-54-3] n-Heptane [CAS:142-82-5] n-Octane [CAS:111-65-9] Cyclohexane [CAS:110-82-7] Isopropylbenzene [CAS:98-82-8] Dipentene [CAS:138 N 1 * 1 Ampoul CMPL370F.1K.ZT.5 1 * 1 Ampoul
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou