3 COMPOSES Cs,i-,Mo A 1 MG/L CHAQUE DANS NAOH 0,1N 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
3 COMPOSES Cs,i-,Mo A 1 MG/L CHAQUE DANS NAOH 0,1N 1 * 100 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
3 COMPOSES Cs,i-,Mo A 1 MG/L CHAQUE DANS NAOH 0,1N 1 * 100 mL CMPL460D.1.01ON.L1 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou