Wavelength Calibration Solution for ICP-OES
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
6610030000.L5
CMPL6610030000.L5EA 0 EUR InStock
CMPL6610030000.L5
Wavelength Calibration Solution for ICP-OES
Étalons Étalons cationiques Standards multi-éléments
500 ml solution contains 50 mg/L Al, As, Ba,Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn and 500 mg/L K in 5% HNO₃.
Shelf life upto 36 Months, store under normal laboratory conditions, at temperatures between 15 °C to 25 °C.
Certifications: ISO 17034/17025/9001
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité