8 composs 10mg/l chaque dans Li C Mg Ga In Ba Pb Th in HNO3 5% . Duree de conservation : 6 mois a ouverture du flacon, Duree de validite: 12 mois. 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
8 composs 10mg/l chaque dans Li C Mg Ga In Ba Pb Th in HNO3 5% . Duree de conservation : 6 mois a ouverture du flacon, Duree de validite: 12 mois. 1 * 100 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
8 composés 10mg/l chaque dans Li C Mg Ga In Ba Pb Th in HNO3 5% . Duree de conservation : 6 mois a ouverture du flacon, Duree de validite: 12 mois. 1 * 100 mL CMPL8094.10.5N.L1 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou