7 COMPOSES POUR IC DANS H2O Fluorides (F-) 20mg/l Chlorides (Cl-) 1000mg/l Nitrites (NO2-) 1000mg/l Bromides (Br-) 1000mg/l Nitrates (NO3-) 1000mg/l Phosphates (PO43-) 1000mg/l Sulphates (SO42-) 1000mg/l 1 * 500 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
7 COMPOSES POUR IC DANS H2O Fluorides (F-) 20mg/l Chlorides (Cl-) 1000mg/l Nitrites (NO2-) 1000mg/l Bromides (Br-) 1000mg/l Nitrates (NO3-) 1000mg/l Phosphates (PO43-) 1000mg/l Sulphates (SO42-) 1000mg/l 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
7 COMPOSES POUR IC DANS H2O Fluorides (F-) 20mg/l Chlorides (Cl-) 1000mg/l Nitrites (NO2-) 1000mg/l Bromides (Br-) 1000mg/l Nitrates (NO3-) 1000mg/l Phosphates (PO43-) 1000mg/l Sulphates (SO42-) 1000mg/l 1 * 500 mL CMPL823E.1K.W.L5 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou