18 COMPOSES DANS HNO3 2% As 10mg/l Be 10mg/l Cd 10mg/l Co 10mg/l Cr 10mg/l Cu 10mg/l Mn 10mg/l Pb 10mg/l Sb 10mg/l V 10mg/l Ni 10mg/l Fe 10mg/l Zn 10mg/l S 50mg/l Se 20mg/l Sn 20mg/l Te 20mg/l Tl 20mg/l 1 * 500 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
18 COMPOSES DANS HNO3 2% As 10mg/l Be 10mg/l Cd 10mg/l Co 10mg/l Cr 10mg/l Cu 10mg/l Mn 10mg/l Pb 10mg/l Sb 10mg/l V 10mg/l Ni 10mg/l Fe 10mg/l Zn 10mg/l S 50mg/l Se 20mg/l Sn 20mg/l Te 20mg/l Tl 20mg/l 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
18 COMPOSES DANS HNO3 2% As 10mg/l Be 10mg/l Cd 10mg/l Co 10mg/l Cr 10mg/l Cu 10mg/l Mn 10mg/l Pb 10mg/l Sb 10mg/l V 10mg/l Ni 10mg/l Fe 10mg/l Zn 10mg/l S 50mg/l Se 20mg/l Sn 20mg/l Te 20mg/l Tl 20mg/l 1 * 500 mL CMPL85C7.10.2N.L5 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou