4 COMPOSES A 2,5G/L Ca,K,Mg,Na DS HNO3 5% 4 components (prepared from salts with high purity 99,995+%) 2500mg/l each of Ca K Mg Na in HNO3 5% 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
4 COMPOSES A 2,5G/L Ca,K,Mg,Na DS HNO3 5% 4 components (prepared from salts with high purity 99,995+%) 2500mg/l each of Ca K Mg Na in HNO3 5% 1 * 100 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
4 COMPOSES A 2,5G/L Ca,K,Mg,Na DS HNO3 5% 4 components (prepared from salts with high purity 99,995+%) 2500mg/l each of Ca K Mg Na in HNO3 5% 1 * 100 mL CMPL91C8.2K5.5N.L1 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou