SOLUTION TRACES D'ELEMENTS METALLIQUES 4 components As 40ug/l Cd 145ug/l Se 26ug/l Tl 20ug/l in HNO3 0.2% 1 * 500 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
SOLUTION TRACES D'ELEMENTS METALLIQUES 4 components As 40ug/l Cd 145ug/l Se 26ug/l Tl 20ug/l in HNO3 0.2% 1 * 500 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
SOLUTION TRACES D'ELEMENTS METALLIQUES 4 components As 40ug/l Cd 145ug/l Se 26ug/l Tl 20ug/l in HNO3 0.2% 1 * 500 mL CMPLC059.D04.02N.L 1 * 500 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou