5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.2mg/l Nitrates (NO3-) 3mg/l Chlorides (Cl-) 200mg/l Ammonium (NH4+) 4mg/l Phosphates (PO43-) 0.2mg/l 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.2mg/l Nitrates (NO3-) 3mg/l Chlorides (Cl-) 200mg/l Ammonium (NH4+) 4mg/l Phosphates (PO43-) 0.2mg/l 1 * 100 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.2mg/l Nitrates (NO3-) 3mg/l Chlorides (Cl-) 200mg/l Ammonium (NH4+) 4mg/l Phosphates (PO43-) 0.2mg/l 1 * 100 mL CMPLD85F.K2.W.L1 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou