5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.08mg/l Nitrates (NO3-) 0.8mg/l Chlorides (Cl-) 80mg/l Ammonium (NH4+) 1mg/l Phosphates (PO43-) 0.09mg/l 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.08mg/l Nitrates (NO3-) 0.8mg/l Chlorides (Cl-) 80mg/l Ammonium (NH4+) 1mg/l Phosphates (PO43-) 0.09mg/l 1 * 100 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
5 COMPOSES POUR IC DANS H2O Nitrites (NO2-) 0.08mg/l Nitrates (NO3-) 0.8mg/l Chlorides (Cl-) 80mg/l Ammonium (NH4+) 1mg/l Phosphates (PO43-) 0.09mg/l 1 * 100 mL CMPLEE4F.80.W.L1 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou