30 COMPOSES A 100 MG/KG DANS HNO3 5% Al As Ba Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga K Li Mg Mn Mo Na Nb Ni P Pb Sb Se Si Sn Sr Ti V W Zn 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
30 COMPOSES A 100 MG/KG DANS HNO3 5% Al As Ba Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga K Li Mg Mn Mo Na Nb Ni P Pb Sb Se Si Sn Sr Ti V W Zn 1 * 100 mL
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
30 COMPOSES A 100 MG/KG DANS HNO3 5% Al As Ba Bi Ca Cd Co Cr Cu Fe Ga K Li Mg Mn Mo Na Nb Ni P Pb Sb Se Si Sn Sr Ti V W Zn 1 * 100 mL CMPLF386.K1.5N.L1 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou