Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans un mélage propanol-2:eau (66,6:33,3) % (v/v)

Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Danger

FC305940
CMPLFC305940EA 0 EUR InStock
CMPLFC305940
Tétrabutylammonium hydroxyde 0.1 mol/l (0.1 N) dans un mélage propanol-2:eau (66,6:33,3) % (v/v)
Tétrabutylammonium hydroxyde


Formule: C₁₆H₃₇NO
MW: 259,48 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009425
Numéro CAS: 2052-49-5
EINECS: 218-147-6
ONU: 1992
ADR: 3,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité