Sodium chlorure 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
FC376731
CMPLFC376731EA 0 EUR InStock
CMPLFC376731
Sodium chlorure 0.02 mol/l (0.02 N) en solution aqueuse
Sodium chlorure
Formule: NaCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003477
Numéro CAS: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité