di-Potassium oxalate 300 g/l en solution aqueuse
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
Attention
FC412791
CMPLFC412791EA 0 EUR InStock
CMPLFC412791
di-Potassium oxalate 300 g/l en solution aqueuse
di-Potassium oxalate
Formule: C₂K₂O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012464
Numéro CAS: 583-52-8
EINECS: 209-506-8
Merck Index: 12,07820
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité