Sulfuric Acid TS
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
JPH492
CMPLJPH492EA 0 EUR InStock
CMPLJPH492
Sulfuric Acid TS
Étalons Étalons organiques
The standard is specially intended for use in testing Japanese pharmacopoeia and monographs. This solution was produced according of Japanese pharmacopoeia specifications using reagent quality components and water meeting the Japanese pharmacopoeia monograph requirement for purified water.
Certifications: ISO 17034, 17025, 9001 certified.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité