5 Ampoules : ,,,,10 components: 2-Methyl-1-butene [CAS:563-46-2] 2mg/kg 2-Methyl-2-butene [CAS:513-35-9] 18mg/kg trans-1,2-Dichloroethene [CAS:156-60-5] 20mg/kg Dichloromethane [CAS:75-09-2] 30mg/kg 1 ,1-Dichloroethane [CAS:75-34-3] 20mg/kg 1 * 5 Ampoul
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
5 Ampoules : ,,,,10 components: 2-Methyl-1-butene [CAS:563-46-2] 2mg/kg 2-Methyl-2-butene [CAS:513-35-9] 18mg/kg trans-1,2-Dichloroethene [CAS:156-60-5] 20mg/kg Dichloromethane [CAS:75-09-2] 30mg/kg 1 ,1-Dichloroethane [CAS:75-34-3] 20mg/kg 1 * 5 Ampoul
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
5 Ampoules : ,,,,10 components: 2-Methyl-1-butene [CAS:563-46-2] 2mg/kg 2-Methyl-2-butene [CAS:513-35-9] 18mg/kg trans-1,2-Dichloroethene [CAS:156-60-5] 20mg/kg Dichloromethane [CAS:75-09-2] 30mg/kg 1 ,1-Dichloroethane [CAS:75-34-3] 20mg/kg 1 * 5 Ampoul CMPLRD0970702.5 1 * 5 Ampoul
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou