8 components: Dextran 40 [CAS:9004-54-0] 4g/l D-(+)-Maltose Monohydrate [CAS:6363-53-7] 4.8g/l Maltotriose [CAS:1109-28-0] 4.8g/l D-(+)-Glucose [CAS:50-99-7] 8g/l L-(+)-Lactic acid [CAS:79-33-4] 4g/l Acetic acid [CAS:64-19-7] 0.8g/l Ethan 1 * 10 Pce
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
8 components: Dextran 40 [CAS:9004-54-0] 4g/l D-(+)-Maltose Monohydrate [CAS:6363-53-7] 4.8g/l Maltotriose [CAS:1109-28-0] 4.8g/l D-(+)-Glucose [CAS:50-99-7] 8g/l L-(+)-Lactic acid [CAS:79-33-4] 4g/l Acetic acid [CAS:64-19-7] 0.8g/l Ethan 1 * 10 Pce
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
8 components: Dextran 40 [CAS:9004-54-0] 4g/l D-(+)-Maltose Monohydrate [CAS:6363-53-7] 4.8g/l Maltotriose [CAS:1109-28-0] 4.8g/l D-(+)-Glucose [CAS:50-99-7] 8g/l L-(+)-Lactic acid [CAS:79-33-4] 4g/l Acetic acid [CAS:64-19-7] 0.8g/l Ethan 1 * 10 Pce CMPLRD10002910.10 1 * 10 Pce
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou