[EN]1 COMPONENT C8H5O4K 5000 MG/L IN H2O 1 * 500 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
[EN]1 COMPONENT C8H5O4K 5000 MG/L IN H2O 1 * 500 mL CMPLRM005711L5 1 * 500 mL
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou