,,5 components: Ni 0.25mg/l Sb 0.25mg/l Sn 0.13mg/l Mo 0.25mg/l Al 5mg/l in HNO3 10% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 8 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
,,5 components: Ni 0.25mg/l Sb 0.25mg/l Sn 0.13mg/l Mo 0.25mg/l Al 5mg/l in HNO3 10% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 8 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
,,5 components: Ni 0.25mg/l Sb 0.25mg/l Sn 0.13mg/l Mo 0.25mg/l Al 5mg/l in HNO3 10% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 8 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL CMPLRM042721L1 1 * 100 mL
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou