,,11 components: 100mg/l each of Ag Al As Cd Cu Cr Fe Ni Pb Sn Zn in HNO3 5% HF 0.2% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months. (12 months after opening),, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
,,11 components: 100mg/l each of Ag Al As Cd Cu Cr Fe Ni Pb Sn Zn in HNO3 5% HF 0.2% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months. (12 months after opening),, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL CMPLRM071866L1 1 * 100 mL
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou