,,14 components: As 1mg/l Cd 1mg/l Cr 1mg/l Cu 1mg/l Ni 1mg/l Pb 1mg/l Tl 1mg/l Al 4mg/l Zn 4mg/l Fe 25mg/l Mg 25mg/l Ca 100mg/l Na 100mg/l P 2.5mg/l in HNO3 10% ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 12 months.,, , 1 * 3 bt
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
,,14 components: As 1mg/l Cd 1mg/l Cr 1mg/l Cu 1mg/l Ni 1mg/l Pb 1mg/l Tl 1mg/l Al 4mg/l Zn 4mg/l Fe 25mg/l Mg 25mg/l Ca 100mg/l Na 100mg/l P 2.5mg/l in HNO3 10% ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 12 months.,, , 1 * 3 bt CMPLRM076381L25.3 1 * 3 bt
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou