,,13 components: 100mg/l each of Al Ba Ca Fe K Mg Mn Na P S Si Sr Ti in HNO3 5% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 500 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
,,13 components: 100mg/l each of Al Ba Ca Fe K Mg Mn Na P S Si Sr Ti in HNO3 5% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 500 mL
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
,,13 components: 100mg/l each of Al Ba Ca Fe K Mg Mn Na P S Si Sr Ti in HNO3 5% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 500 mL CMPLRM079341L5 1 * 500 mL
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou