,,7 components: B 500mg/l Cu 500mg/l Fe 500mg/l Mn 500mg/l Mo 500mg/l Zn 500mg/l Ca 1000mg/l in HNO3 2% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months. (12 months after opening),, ,,Ambient Temp.,, 1 * 200 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
,,7 components: B 500mg/l Cu 500mg/l Fe 500mg/l Mn 500mg/l Mo 500mg/l Zn 500mg/l Ca 1000mg/l in HNO3 2% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months. (12 months after opening),, ,,Ambient Temp.,, 1 * 200 mL CMPLRM096011L2 1 * 200 mL
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou