,,9 components: Au 300mg/l Pd 300mg/l Ir 300mg/l Os 300mg/l Rh 300mg/l Ru 300mg/l Pt 300mg/l Sb 3600mg/l Mo 9000mg/l in HCl 10% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
,,9 components: Au 300mg/l Pd 300mg/l Ir 300mg/l Os 300mg/l Rh 300mg/l Ru 300mg/l Pt 300mg/l Sb 3600mg/l Mo 9000mg/l in HCl 10% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
,,9 components: Au 300mg/l Pd 300mg/l Ir 300mg/l Os 300mg/l Rh 300mg/l Ru 300mg/l Pt 300mg/l Sb 3600mg/l Mo 9000mg/l in HCl 10% ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 24 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 100 mL CMPLRM104042L1 1 * 100 mL
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou