,,11 components: 10mg/l each of Au Hf Ir Os Pd Pt Rh Ru Sb Sn Te in HNO3 5% HCl 5 ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 12 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 500 mL
Fournisseur: CUSTOM MADE CHEMICALS LAB
New Product
COMMANDE
Développer tout / Réduire tout
,,11 components: 10mg/l each of Au Hf Ir Os Pd Pt Rh Ru Sb Sn Te in HNO3 5% HCl 5 ,, ,,CRM, ISO 17034 and ISO 17025,, ,,Conservation 12 months.,, ,,Ambient Temp.,, 1 * 500 mL CMPLRM105807L5 1 * 500 mL
New Product
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou